Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57994.03EA 280 EUR
ALFAH57994.03 ALFAH57994.MD
4-Chloro-2-fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1152635-08-9
Molecular Formula: C13H10ClF2N
Formula Weight: 253.67