Imprimer
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H56981.03EA 267 EUR
H56981.03 H56981.MD
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline ≥97%
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Formule: C₁₃H₁₁ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03210761
Numéro CAS: 356531-46-9