Imprimer
3-Chloro-N-(3-fluorobenzyl)-4-methoxyaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57358.MDEA 40.7 EUR
ALFAH57358.MD ALFAH57358.03
3-Chloro-N-(3-fluorobenzyl)-4-methoxyaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1019595-79-9
Molecular Formula: C14H13ClFNO
Formula Weight: 265.71