Imprimer
3-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-4-methoxyaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57249.03EA 164 EUR
ALFAH57249.03 ALFAH57249.MD
3-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)-4-methoxyaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 861226-54-2
Molecular Formula: C14H13ClFNO
Formula Weight: 265.71