Imprimer
N-(2-Fluorobenzyl)-4-iodoaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57929.MDEA 30.5 EUR
ALFAH57929.MD ALFAH57929.03
N-(2-Fluorobenzyl)-4-iodoaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 934364-17-7
Molecular Formula: C13H11FIN
Formula Weight: 327.14
MDL No.: MFCD11179979