Imprimer
N-(4-Fluorobenzyl)-2-iodoaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57172.03EA 131 EUR
ALFAH57172.03 ALFAH57172.MD
N-(4-Fluorobenzyl)-2-iodoaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1040308-57-3
Molecular Formula: C13H11FIN
Formula Weight: 327.14
MDL No.: MFCD11179798