Imprimer
2,4-Difluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H56638.03EA 391 EUR
ALFAH56638.03 ALFAH56638.MD
2,4-Difluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1019513-68-8
Molecular Formula: C13H10F3N
Formula Weight: 237.22
MDL No.: MFCD11145793