Imprimer
3,5-Difluoro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H56955.MDEA 48.9 EUR
ALFAH56955.MD ALFAH56955.03
3,5-Difluoro-N-(2-fluorobenzyl)aniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1021023-11-9
Molecular Formula: C13H10F3N
Formula Weight: 237.22
MDL No.: MFCD11146637