Imprimer
N-(4-Fluorobenzyl)-4-methoxyaniline ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H56102.MDEA 216 EUR
H56102.MD H56102.03
N-(4-Fluorobenzyl)-4-methoxyaniline ≥97%
N-(4-Fluorobenzyl)-4-methoxyaniline
Formule: C₁₄H₁₄FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03210757
Numéro CAS: 356531-43-6