Imprimer
N-(3-Fluorobenzyl)-3,4-dimethoxyaniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57180.03EA 81.4 EUR
ALFAH57180.03 ALFAH57180.MD
N-(3-Fluorobenzyl)-3,4-dimethoxyaniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1019488-75-5
Molecular Formula: C15H16FNO2
Formula Weight: 261.29
MDL No.: MFCD12623894