Imprimer
2,4-Dimethoxy-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57556.03EA 196 EUR
ALFAH57556.03 ALFAH57556.MD
2,4-Dimethoxy-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 1019594-96-7
Molecular Formula: C15H16FNO2
Formula Weight: 261.29
MDL No.: MFCD11924930