Imprimer
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L11158.03EA 56.8 EUR
L11158.03
N-Benzyl-4-methoxyaniline ≥99%
N-Benzyl-4-methoxyaniline
Formule: C₁₄H₁₅NO
Poids moléculaire: 213,28 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059298
Numéro CAS: 17377-95-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III