Imprimer
Cyclopropanesulphonamide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H55507.MDEA 82 EUR
H55507.MD H55507.03 H55507.06
Cyclopropanesulphonamide ≥97%
Cyclopropanesulphonamide
Formule: C₃H₇NO₂S
Point de fusion: 101…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705286
Numéro CAS: 154350-29-5