Imprimer
1-Allylcyclohexanol ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19066.88EA 59.2 EUR
A19066.88 A19066.09
1-Allylcyclohexanol ≥97%
1-Allylcyclohexanol
Formule: C₉H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021403
Numéro CAS: 1123-34-8