Imprimer
Dimagnesium germanide ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
45517.14EA 1040 EUR
45517.14 45517.06
Dimagnesium germanide ≥99.99% (base métaux)
Dimagnesium germanide
Formule: GeMg₂
Poids moléculaire: 121,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044441
Numéro CAS: 1310-52-7