Imprimer
Barium selenite ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A17451.36EA 116 EUR
A17451.36 A17451.22
Barium selenite ≥97%
Barium selenite
Formule: BaO₃Se
Poids moléculaire: 264,29
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003446
Numéro CAS: 13718-59-7
EINECS: 237-280-0
UN: 2630
ADR: 6.1,I