Imprimer
Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
14676.09EA 47.1 EUR
14676.09 14676.36 14676.22
Calcium disilicide Ca ∼30% may contain up to 5% Fe, tech.
Calcium disilicide
Formule: CaSi₂
Poids moléculaire: 96,25 g/mol
Point de fusion: ∼ 1000 °C
Densité: 2,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015977
Numéro CAS: 12013-56-8
EINECS: 234-588-7
UN: 1405
ADR: 4.3,II