Imprimer
Dimagnesium silicide ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
45518.30EA 929 EUR
45518.30 45518.18 45518.09
Dimagnesium silicide ≥99.99% (base métaux)
Dimagnesium silicide
Formule: Mg₂Si
Poids moléculaire: 76,70 g/mol
Point de fusion: 1102 °C
Densité: 2,0
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016202
Numéro CAS: 22831-39-6
EINECS: 245-254-5
UN: 2624
ADR: 4.3,II