Hexafluorosilicate de magnésium hexahydraté ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
F₆MgSi·6H₂O Densité: 1,79 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150250 Numéro CAS: 18972-56-0 EINECS: 241-022-2 UN: 2853 ADR: 6.1,III |