Imprimer
Tungstate de calcium ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
13051.22EA 109 EUR
13051.22 13051.36 13051.14
Tungstate de calcium ≥98%
Tungstate de calcium
Formule: CaO₄W
Poids moléculaire: 287,92 g/mol
Point de fusion: 1620 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010913
Numéro CAS: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4