Imprimer
Lead antimonide ≥99% (base métaux)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
36350.14EA 429 EUR
36350.14 36350.06
Lead antimonide ≥99% (base métaux)
Lead antimonide
Formule: PbSb
Poids moléculaire: 328,96 g/mol
Densité: 6,72
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151190
Numéro CAS: 12266-38-5
EINECS: 235-536-6
UN: 1549
ADR: 6.1,III