Imprimer
Gadolinium disilicide ≥99.9% (base métaux)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
36356.09EA 546 EUR
36356.09 36356.04
Gadolinium disilicide ≥99.9% (base métaux)
Gadolinium disilicide
Formule: GdSi₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144382
Numéro CAS: 12134-75-7
EINECS: 235-216-6