Zinc nitride ≥99% (base métaux)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
N₂Zn₃ Poids moléculaire: 224,12 g/mol Densité: 6,22 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061327 Numéro CAS: 1313-49-1 EINECS: 215-207-3 |