Zinc selenite
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
O₃SeZn Poids moléculaire: 192,33 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011297 Numéro CAS: 13597-46-1 EINECS: 237-048-9 UN: 2630 ADR: 6.1,I |