Imprimer
Zirconium trialuminide ≥99% (metals basis)
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
22886.22EA 578 EUR
22886.22 22886.14
Zirconium trialuminide ≥99% (metals basis)
Zirconium trialuminide
Formule: Al₃Zr
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064837
Numéro CAS: 12004-83-0
EINECS: 234-462-1