Imprimer
Hafnium disilicide
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hafnium silicide
12564.09EA 184 EUR
12564.09 12564.04
Hafnium disilicide
Hafnium disilicide
Formule: HfSi₂
Point de fusion: 1680 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167026
Numéro CAS: 12401-56-8
EINECS: 235-640-1