Imprimer
Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13087.18EA 131 EUR
13087.18 13087.30
Pentatitanium trisilicide ≥99.5% (metals basis)
Pentatitanium trisilicide
Formule: Si₃Ti₅
Point de fusion: 2130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310208
Numéro CAS: 12067-57-1
EINECS: 235-082-9
UN: 3178
ADR: 4.1,III