Imprimer
Titane disilicide ≥99.5% (base métaux), en poudre
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Titane silicide
13088.30EA 667 EUR
13088.30 13088.18
Titane disilicide ≥99.5% (base métaux), en poudre
Titanium disilicide
Formule: Si₂Ti
Point de fusion: 1760 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151541
Numéro CAS: 12039-83-7
EINECS: 234-904-3
ADR: 4.1,III