Imprimer
Titane disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Titane silicide
41115.KSEA 565 EUR
41115.KS
Titane disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Titanium disilicide
Formule: Si₂Ti
Numéro MDL: MFCD00151541
Numéro CAS: 12039-83-7
EINECS: 234-904-3