Imprimer
Titane disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Titane silicide
41116.KSEA 1120 EUR
41116.KS
Titane disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Titanium disilicide
Formule: Si₂Ti
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151541
Numéro CAS: 12039-83-7
EINECS: 234-904-3