Imprimer
Molybdenum phosphide ≥99.5% (metals basis)
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
36266.14EA 1160 EUR
36266.14
Molybdenum phosphide ≥99.5% (metals basis)
Molybdenum phosphide
Formule: MoP
Numéro MDL: MFCD00049982
Numéro CAS: 12163-69-8
EINECS: 235-312-8