Imprimer
Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
41060.KSEA 810 EUR
41060.KS
Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Chromium disilicide
Magnetron sputtering source
Formule: CrSi₂
Poids moléculaire: 108,17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168070
Numéro CAS: 12018-09-6
EINECS: 234-633-0