Imprimer
Chromium disilicide ≥99.5% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
41061.KSEA 870 EUR
41061.KS
Chromium disilicide ≥99.5% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Chromium disilicide
Formule: CrSi₂
Poids moléculaire: 108,17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168070
Numéro CAS: 12018-09-6
EINECS: 234-633-0