Imprimer
Molybdenum disilicide (≥61% Mo) ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Molybdenum silicide
11549.18 11549.30
11549.18EA 109 EUR
11549.18 11549.30
Molybdenum disilicide (≥61% Mo) ≥99.5% (base métaux)
Molybdenum disilicide
In electrical resistors, in protective coatings at high temperatures, and in engine parts in space vehicles
Formule: MoSi₂
Poids moléculaire: 152,11 g/mol
Point de fusion: 1870…2030 °C
Densité: 6,31
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151535
Numéro CAS: 12136-78-6
EINECS: 235-231-8