Imprimer
Tungsten disilicide ≥99.5% (metals basis)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11551.18EA 187 EUR
11551.18 11551.09
Tungsten disilicide ≥99.5% (metals basis)
Tungsten disilicide
Formule: Si₂W
Poids moléculaire: 240,02
Point de fusion: 2165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049704
Numéro CAS: 12039-88-2
EINECS: 234-909-0