Dimanganese antimonide ≥99.5% (base métaux)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
Mn₂Sb Poids moléculaire: 231,63 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151354 Numéro CAS: 12032-97-2 EINECS: 234-784-2 UN: 1549 ADR: 6.1,III |