Triiron phosphide ≥99.5% (base métaux)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Fe₃P Poids moléculaire: 198,51 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00799762 Numéro CAS: 12023-53-9 EINECS: 234-682-8 |