Imprimer
3-Bromopyridine-N-oxide ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H25940.03EA 48.6 EUR
H25940.03
3-Bromopyridine-N-oxide ≥97%
3-Bromopyridine-N-oxide
Formule: C₅H₄BrNO
Point de fusion: 30…40 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD01646056
Numéro CAS: 2402-97-3