Imprimer
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): N-Hydroxy-2-pyridinethione, sodium salt hydrate,2-Pyridinethiol-1-oxide, sodium salt hydrate,Sodium omadine hydrate
255380050 255380250
ACRO255380050EA 53.3 EUR
ACRO255380050 ACRO255380250
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt hydrate
Appearance: Off-white to light yellow Powder or granules and/or chunks
Formule: C₅H₄NNaOS
Poids moléculaire: 149,14 g/mol (anhy)
Point de fusion: >260 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00151244
Numéro CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried substance)