Imprimer
2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13857.14EA 207 EUR
A13857.14 A13857.22 A13857.06
2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥97%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Poids moléculaire: 171,58
Point de fusion: 157…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134165
Numéro CAS: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7