2-Chloro-6-methylisonicotinic acid ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆ClNO₂ Poids moléculaire: 171,58 g/mol Point de fusion: ∼ 200 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052830 Numéro CAS: 25462-85-5 EINECS: 000-000-0 |