2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃ClF₃NO₂ Poids moléculaire: 225,56 g/mol Point de fusion: 118…120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01862658 Numéro CAS: 280566-45-2 EINECS: None |