Imprimer
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19457.03EA 39.3 EUR
L19457.03
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥97%
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide
Formule: C₇H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 168,15 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065172
Numéro CAS: 37699-43-7