Imprimer
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCD11390.250EA 0 EUR
MAYBCD11390.250 MAYBCD11390.1
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₄Cl₃NO₄S₂
Numéro MDL: MFCD01570024
Numéro CAS: 59768-12-6