2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄HCl₂NO₄S₂ Poids moléculaire: 262,09 g/mol Point de fusion: 52…54 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00067978 Numéro CAS: 58457-24-2 UN: 3261 ADR: 8,III |