Imprimer
Thiophene-2-carboxamide 99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO305420050EA 52.1 EUR
ACRO305420050
Thiophene-2-carboxamide 99%
Thiophene-2-carboxamide
Formule: C₅H₅NOS
Poids moléculaire: 127,17
Point de fusion: 179…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010425
Numéro CAS: 5813-89-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
GC ≥98.5 %