Imprimer
3-Aminothiophene-2-carboxamide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L12371.MDEA 77.1 EUR
L12371.MD L12371.03
3-Aminothiophene-2-carboxamide ≥97%
3-Aminothiophene-2-carboxamide
Formule: C₅H₆N₂OS
Poids moléculaire: 142,18
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052593
Numéro CAS: 147123-47-5
EINECS: 000-000-0