Imprimer
Thiophène-2-éthylamine
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE41164148-1GEA 0 EUR
MOLE41164148-1G
Thiophène-2-éthylamine
Thiophène-2-éthylamine
Formule: C₆H₉NS
Poids moléculaire: 127,21
Numéro MDL: MFCD00051495
Numéro CAS: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9