Thiophène-2-méthylamine 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₇NS Poids moléculaire: 113,19 Point d'ébullition: 95…99 °C (28 mmHg) Point éclair: 73 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005460 Numéro CAS: 27757-85-3 EINECS: 248-639-6 UN: 2735 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |