Imprimer
Thiophène-3-méthylamine
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCC13113DAEA 0 EUR
MAYBCC13113DA MAYBCC13113CB
Thiophène-3-méthylamine
Thiophène-3-méthylamine
Formule: C₅H₇NS
Poids moléculaire: 113,18
Numéro MDL: MFCD01529872
Numéro CAS: 27757-86-4